2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
D3966-25G D3966-5G
TCIAD3966-25GEA 2250 NOK
TCIAD3966-25G TCIAD3966-5G
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈Br₂O₂
MW: 295,96 g/mol
MDL nummer: MFCD00025694
CAS-nummer: 2674-34-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52e7fe12312132c7af1a91e09b0762758ac7a2a&vid=22d3f61d316bfa4b769181c01b1e6dda0741613e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 145.0 to 149.0 deg-C