2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
B1979-5G B1979-25G
TCIAB1979-5GEA 930 NOK
TCIAB1979-5G TCIAB1979-25G
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Kokepunkt: 237°C
Tetthet: 1,445 g/cm³ (15 °C)
MDL nummer: MFCD00008355
CAS-nummer: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9af2d9a1ff3a846881fbca36f49fc5b213e3e6c&vid=44fd86f799fd7d539b190cc00c0ff6ac8b4b7159&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %