3-Bromophenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0629-25G B0629-500G B0629-100G
TCIAB0629-25GEA 475 NOK
TCIAB0629-25G TCIAB0629-500G TCIAB0629-100G
3-Bromophenol ≥95.0% (by GC)
3-Bromophenol
Formel: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Kokepunkt: 237°C
Smeltepunkt: 27…30 °C
Tetthet: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002253
CAS-nummer: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49e1f46d845f93dbbf509dfd09f26b441a05967a&vid=e27c6fecbbca949478cbe8832a8ff8c38d40755d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %