2-Nitrobenzaldehyd ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0130-25G N0130-500G N0130-100G
TCIAN0130-25GEA 650 NOK
TCIAN0130-25G TCIAN0130-500G TCIAN0130-100G
2-Nitrobenzaldehyd ≥99.0% (by GC)
2-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Kokepunkt: 236°C
Smeltepunkt: 41…43 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007132
CAS-nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Indeks: 14,06586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a49d25fec34193c46716fd8eef9f9f7934819c56&vid=706622d1034c6cf2ec5fb1bb3b5f4e54367172b1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency