3-Nitrobensaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0129-25G N0129-500G
TCIAN0129-25GEA 230 NOK
TCIAN0129-25G TCIAN0129-500G
3-Nitrobensaldehyd ≥98.0% (by GC)
3-Nitrobensaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
Kokepunkt: 114°C
Smeltepunkt: 58 °C
Tetthet: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007249
CAS-nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Indeks: 12,06684
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e640551dfa70207e0d17b6246d1ce5215b6d1477&vid=e5dff4df3ef7a5e62367519f7ab53ec402a9a829&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity