m-Anisaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Methoxybenzaldehyde
A0478-25ML A0478-500ML A0478-100ML
TCIAA0478-25MLEA 420 NOK
TCIAA0478-25ML TCIAA0478-500ML TCIAA0478-100ML
m-Anisaldehyd ≥98.0% (by GC)
m-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Tetthet: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 121°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003361
CAS-nummer: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=193bb14af59f5cc8e9ad0519382265417c12b167&vid=05b16461bdea8f5103bb8592abd4651806e69d39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %