4-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E0042-25G E0042-500G
TCIAE0042-25GEA 300 NOK
TCIAE0042-25G TCIAE0042-500G
4-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 255°C
Smeltepunkt: 13…14 °C
Tetthet: 1,0509 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 75°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003388
CAS-nummer: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18d64556c5e6b4b691451178a55f10ea9408e629&vid=f441f063b0077fdb03054480cd963fa5ed0842a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %