2-Hydroksy-m-anisaldehyd ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0262-25G H0262-500G H0262-100G
TCIAH0262-25GEA 365 NOK
TCIAH0262-25G TCIAH0262-500G TCIAH0262-100G
2-Hydroksy-m-anisaldehyd ≥99.0% (by GC)
2-Hydroksy-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 268°C
Smeltepunkt: 40…42 °C
Tetthet: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003322
CAS-nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee811599c2603ce1b901ddbceceaec385739ff96&vid=05f4aa6dd5114599b9e45d1858b8fbd629ef960f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency