5-Metoksysalisylaldehyd ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
H0881-25G H0881-5G
TCIAH0881-25GEA 2425 NOK
TCIAH0881-25G TCIAH0881-5G
5-Metoksysalisylaldehyd ≥96.0% (by GC)
5-Metoksysalisylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 248°C
Smeltepunkt: 51…52 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003332
CAS-nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8609b4dd7c5f884f12d8393e8632844181e46ca&vid=feb74e6213abe502ecd000bc64d6cda8a861b5d1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %