2,3-Dimetoksybensaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0625-25G D0625-500G
TCIAD0625-25GEA 395 NOK
TCIAD0625-25G TCIAD0625-500G
2,3-Dimetoksybensaldehyd ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimetoksybensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 256°C
Smeltepunkt: 48…49 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003309
CAS-nummer: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a16789a756d540a2eb9b39b56e4153d5ebf8da&vid=1a68dc0d2dfb891d2fafcdea70eeea456cf6a798&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency