2,5-Dimetoksybensaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1111-25G D1111-250G
TCIAD1111-25GEA 580 NOK
TCIAD1111-25G TCIAD1111-250G
2,5-Dimetoksybensaldehyd ≥97.0% (by GC)
2,5-Dimetoksybensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 270°C
Smeltepunkt: 49…51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003314
CAS-nummer: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07b6782750bfecff2e00fdf947e9cdfa6e347fb3&vid=871aed331f5207e16a92f2bd31a3ee01d98913e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity