2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2778-25G D2778-5G
TCIAD2778-25GEA 3150 NOK
TCIAD2778-25G TCIAD2778-5G
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 158°C
Smeltepunkt: 95…96 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010862
CAS-nummer: 3392-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31e62fe9ae154852f3171dfc85e87c6070916c15&vid=6a1081141a88b4120e3b6400e990ebb4d469d8c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency