3,5-Dimetoksybenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1164-25G D1164-5G
TCIAD1164-25GEA 1525 NOK
TCIAD1164-25G TCIAD1164-5G
3,5-Dimetoksybenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimetoksybenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 151°C
Smeltepunkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003366
CAS-nummer: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a161405ed2dbf03e033742d1f7aa13fec04dfa&vid=708d029947183536225df636ea0e2a77ff708091&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency