3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
T0059-25G
T0059-100G
TCIAT0059-25GEA
245
NOK
TCIAT0059-25G
TCIAT0059-100G
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,2 g/mol Kokepunkt: 165°C Smeltepunkt: 72…75 °C Tetthet: 1,367 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003364 CAS-nummer: 86-81-7 EINECS: 201-701-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |