Benzonitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Cyanobenzene, Phenylcyanide
B0082-25G
B0082-500G
TCIAB0082-25GEA
245
NOK
TCIAB0082-25G
TCIAB0082-500G
Benzonitril ≥99.0% (by GC)
Benzonitril
Formel:
C₇H₅N MW: 103,12 g/mol Kokepunkt: 191°C Smeltepunkt: –13 °C Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 75°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001770 CAS-nummer: 100-47-0 EINECS: 202-855-7 FN: 2224 ADR: 6.1,II Merck Indeks: 14,01097 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |