2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3659-1G D3659-5G
TCIAD3659-1GEA 220 NOK
TCIAD3659-1G TCIAD3659-5G
2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Kokepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 82 °C
MDL nummer: MFCD00016375
CAS-nummer: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c51876edf5a733bdd2cc4d2cd68e12257124a899&vid=623e814f2bbb678cc3a44d80e361d099277c1d52&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C