3-Hydroksybensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
C1583-25G
C1583-5G
TCIAC1583-25GEA
1350
NOK
TCIAC1583-25G
TCIAC1583-5G
3-Hydroksybensonitril ≥98.0% (by GC)
3-Hydroksybensonitril
Formel:
C₇H₅NO MW: 119,12 g/mol Kokepunkt: 265 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 84,5…86 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002252 CAS-nummer: 873-62-1 EINECS: 212-845-4 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |