Butyl bensoat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzoic acid butyl ester
B0066-25ML B0066-500ML
TCIAB0066-25MLEA 230 NOK
TCIAB0066-25ML TCIAB0066-500ML
Butyl bensoat ≥99.0% (by GC)
Butyl bensoat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Kokepunkt: 250°C
Smeltepunkt: –22°C
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 122°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009439
CAS-nummer: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Indeks: 14,01552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a20f8114911663e5081ff5019d2b660699a04b7e&vid=da540721aa4cf4533f92aa52b258b06bee811390&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %