Pentyl benzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B1095-25ML B1095-500ML B1095-100ML
TCIAB1095-25MLEA 445 NOK
TCIAB1095-25ML TCIAB1095-500ML TCIAB1095-100ML
Pentyl benzoat ≥98.0% (by GC)
Pentyl benzoate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Kokepunkt: 260°C
Flash punkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00048843
CAS-nummer: 2049-96-9
EINECS: 218-077-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34af5f6eca2d0cfc6c7e9cd4e23f2e10a4e2668&vid=1ba2755d83a099c0719213a7af3847885fb1fb34&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %