Propyl benzoat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzoic acid propyl ester
B0076-25ML B0076-500ML
TCIAB0076-25MLEA 220 NOK
TCIAB0076-25ML TCIAB0076-500ML
Propyl benzoat ≥99.0% (by GC)
Propyl benzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Smeltepunkt: –52 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 112°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009370
CAS-nummer: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e89f2890038cdb6d5e4d7842a679572ffbe4ca&vid=143bfefdaae5513875ef6aa2ad60e3eff2ca971d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %