2-Nitrobenso syre ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0155-25G N0155-500G
TCIAN0155-25GEA 485 NOK
TCIAN0155-25G TCIAN0155-500G
2-Nitrobenso syre ≥95.0% (by GC)
2-Nitrobenso syre
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 146…148 °C
Tetthet: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007137
CAS-nummer: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Indeks: 14,06588
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=727600fdb223918633fd54772eed8e5c1774ea98&vid=8217369ebdec013c6b9ce7562ff1a8688ec91bbb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C