m-Anisinsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
A1070-25G A1070-250G
TCIAA1070-25GEA 365 NOK
TCIAA1070-25G TCIAA1070-250G
m-Anisinsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Anisinsyre
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 172°C
Smeltepunkt: 103…106 °C
Tetthet: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002499
CAS-nummer: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=414ee0bbdde364e28494d44deed7d0d969d004e9&vid=c90c6d01fb6a01d85cb162e25276ffbfcca4be2d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C