4-Metoksysalisylsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
M1795-25G M1795-5G
TCIAM1795-25GEA 1250 NOK
TCIAM1795-25G TCIAM1795-5G
4-Metoksysalisylsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoksysalisylsyre
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Kokepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 191 °C
MDL nummer: MFCD00002450
CAS-nummer: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81495d8198c7d4074d442afe74685da23189aa58&vid=6bf461883c4a8cb1682d56ff11d9d26c70614340&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C