4-Metoksysalisylsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
M1795-25G
M1795-5G
TCIAM1795-25GEA
1250
NOK
TCIAM1795-25G
TCIAM1795-5G
4-Metoksysalisylsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoksysalisylsyre
Formel:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Kokepunkt: 327 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 191 °C |
MDL nummer:
MFCD00002450 CAS-nummer: 2237-36-7 EINECS: 218-801-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |