3,4-Dihydroksybenso syre ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Protocatechuic acid
C0055-25G C0055-100G
TCIAC0055-25GEA 580 NOK
TCIAC0055-25G TCIAC0055-100G
3,4-Dihydroksybenso syre ≥98.0% (by HPLC)
3,4-Dihydroksybenso syre
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Kokepunkt: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Smeltepunkt: 202…204 °C
Tetthet: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002509
CAS-nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Indeks: 14,07894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f5bdf8a7ddedc3f7309a8f639eacbf5d65f3a8f&vid=39e221e5847c6207f910b16ac0c13b78f9e0bff1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %