2-Fenoksybenso syre
Leverandør: TCI
Warning
P1252-25G P1252-5G
TCIAP1252-25GEA 2475 NOK
TCIAP1252-25G TCIAP1252-5G
2-Fenoksybenso syre
2-Fenoksybenso syre
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Kokepunkt: 355°C
Smeltepunkt: 113…115 °C
Tetthet: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002429
CAS-nummer: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f5c696c192c8f621b482a6146ba38194cc4456&vid=f61e6f52d956c16966c54b78e62d0f91e521ae9b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency