1,2,3,4-Tetraklorbensen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T0631-25G T0631-500G
TCIAT0631-25GEA 220 NOK
TCIAT0631-25G TCIAT0631-500G
1,2,3,4-Tetraklorbensen ≥96.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetraklorbensen
Formel: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Kokepunkt: 254°C
Smeltepunkt: 42…45 °C
Tetthet: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000538
CAS-nummer: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=081430d9530cf3516d10ec875e0d4d4558a69189&vid=969b35f7e2b0c0de351f5f4a509c3cc14d44cae6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency