1,2,3,5-Tetraklorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0870-25G T0870-5G
TCIAT0870-25GEA 3400 NOK
TCIAT0870-25G TCIAT0870-5G
1,2,3,5-Tetraklorbensen ≥98.0% (by GC)
1,2,3,5-Tetraklorbensen
Formel: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Kokepunkt: 246°C
Smeltepunkt: 54 °C
Tetthet: 1,858 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000543
CAS-nummer: 634-90-2
EINECS: 211-217-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11697feac037454913cd58c0d200d99eba7c6e31&vid=46c3ea501fe37a6f837db6724d063c62cf37a99f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency