1,2,4,5-Tetraklorbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T0060-25G T0060-500G
TCIAT0060-25GEA 230 NOK
TCIAT0060-25G TCIAT0060-500G
1,2,4,5-Tetraklorbensen ≥99.0% (by GC)
1,2,4,5-Tetraklorbensen
Formel: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Kokepunkt: 246°C
Smeltepunkt: 136 °C
Tetthet: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000549
CAS-nummer: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0aa8f18e664ce7fcf39bcab9284d091f75d338e&vid=45c918787a120dabc761899e722e50dc46470c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency