2,4-Diklorbensaldehyd ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0330-25G D0330-500G
TCIAD0330-25GEA 220 NOK
TCIAD0330-25G TCIAD0330-500G
2,4-Diklorbensaldehyd ≥95.0% (by GC)
2,4-Diklorbensaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…71 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003305
CAS-nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
FN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b71a599979e6e21bd8ab845d180ffe4cce2f5c&vid=4dda36c6d6e5bad9b48f02a1d0df03c0125c262a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency