2,6-Diklorbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0331-25G D0331-100G
TCIAD0331-25GEA 420 NOK
TCIAD0331-25G TCIAD0331-100G
2,6-Diklorbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
2,6-Diklorbensaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 231°C
Smeltepunkt: 69…70 °C
Flash punkt: ≥ 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003307
CAS-nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
FN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e674fbb986bf9f58af223efcf2ad3ade50c915&vid=543c5c49b10ca87ffb2963a2a46983d9549088e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C