3,5-Diklorbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2012-1G D2012-5G
TCIAD2012-1GEA 220 NOK
TCIAD2012-1G TCIAD2012-5G
3,5-Diklorbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
3,5-Diklorbensaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 215°C
Smeltepunkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003352
CAS-nummer: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
FN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e9d1127adaf27a0ae49762701cded3ba1f671ad&vid=1fc931100f1173f6e9ab6df6e91460626fb5b224&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C