3-Klorbensaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C0124-25G
C0124-500G
C0124-100G
TCIAC0124-25GEA
220
NOK
TCIAC0124-25G
TCIAC0124-500G
TCIAC0124-100G
3-Klorbensaldehyd ≥98.0% (by GC)
3-Klorbensaldehyd
Formel:
C₇H₅ClO Kokepunkt: 214°C Smeltepunkt: 17…18 °C Tetthet: 1,241 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 88°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003350 CAS-nummer: 587-04-2 EINECS: 209-596-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |