4-klorbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0125-25G C0125-500G C0125-100G
TCIAC0125-25GEA 220 NOK
TCIAC0125-25G TCIAC0125-500G TCIAC0125-100G
4-klorbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
4-klorbensaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: 46 °C
Tetthet: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003379
CAS-nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef0b25c7330957aa2927d1c5510a987bf6627d37&vid=0960b5168f46f51a8c248f9eb04a0baac89a1560&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity