2-klor-5-nitrobensaldehyd ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
C0219-25G C0219-250G
TCIAC0219-25GEA 420 NOK
TCIAC0219-25G TCIAC0219-250G
2-klor-5-nitrobensaldehyd ≥96.0% (by titrimetric analysis)
2-klor-5-nitrobensaldehyd
Formel: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Smeltepunkt: 75…78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007293
CAS-nummer: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b97823bddd00085217ae140ef83655b0cb900fdc&vid=b1f7650fe4dc2d48cc1b7bd357fd5d8a0e8aa8c7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 96.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C