4-klor-3-nitrobensaldehyd ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
C1165-25G C1165-5G
TCIAC1165-25GEA 915 NOK
TCIAC1165-25G TCIAC1165-5G
4-klor-3-nitrobensaldehyd ≥95.0% (by titrimetric analysis)
4-klor-3-nitrobensaldehyd
Formel: C₇H₄ClNO₃
Smeltepunkt: 57…60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007078
CAS-nummer: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c25dce59cbdc3a623e35edf38598889f8de2fc0&vid=41ff19ffb008a73d80dac3e3c50cdec8b6820931&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 95.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C