2,5-Diklorbensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4018-25G D4018-5G
TCIAD4018-25GEA 1175 NOK
TCIAD4018-25G TCIAD4018-5G
2,5-Diklorbensonitril ≥98.0% (by GC)
2,5-Diklorbensonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Kokepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…132 °C
MDL nummer: MFCD00019741
CAS-nummer: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1739cca8dba693bf9df08ccfe4c1319d2ac31a0&vid=d2067a9d385594ea6c0919243ad0bdd53ec5cccd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C