3,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3415-25G D3415-5G
TCIAD3415-25GEA 540 NOK
TCIAD3415-25G TCIAD3415-5G
3,4-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlorobenzonitrile
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Smeltepunkt: 86…89 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016379
CAS-nummer: 6574-99-8
EINECS: 229-494-8
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3558a439c8c7e956810c543699df8834c5aca5fe&vid=33b904b918cfe34c9c94095863b90ba226792bfc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C