3,5-Diklorbensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3261-25G D3261-5G
TCIAD3261-25GEA 1500 NOK
TCIAD3261-25G TCIAD3261-5G
3,5-Diklorbensonitril ≥98.0% (by GC)
3,5-Diklorbensonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Kokepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 66 °C
MDL nummer: MFCD00001800
CAS-nummer: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d0b1c1ec72761092bf77df9006770c15fd6a1a&vid=176822ebb150feb5a60a6f5c7a89e333c3a7cd89&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency