1,2-Dichloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4-Dichlorofluorobenzene
D3570-25G D3570-5G
TCIAD3570-25GEA 420 NOK
TCIAD3570-25G TCIAD3570-5G
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Kokepunkt: 168°C
Smeltepunkt: -1°C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00018119
CAS-nummer: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&vid=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %