1,3-Diklor-2-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dichlorofluorobenzene
D2485-25G D2485-5G
TCIAD2485-25GEA 770 NOK
TCIAD2485-25G TCIAD2485-5G
1,3-Diklor-2-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
1,3-Diklor-2-fluorbensen
Formel: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Smeltepunkt: 39 °C
Flash punkt: 60°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010307
CAS-nummer: 2268-05-5
FN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1f375c74264fdaac9dacad422b0335d461ac21&vid=097ad33f1790cb5a1e09daff9950720341650b91&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C