1,3-Diklor-4-fluorbensen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
D2059-25G D2059-500G
TCIAD2059-25GEA 340 NOK
TCIAD2059-25G TCIAD2059-500G
1,3-Diklor-4-fluorbensen ≥96.0% (by GC)
1,3-Diklor-4-fluorbensen
Formel: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Kokepunkt: 173°C
Smeltepunkt: –23 °C
Tetthet: 1,4092 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 37°C
MDL nummer: MFCD00000580
CAS-nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92e7fdd1f523b3560a6b57774adb1c42b3b4c9fb&vid=128a2bfe48c4d61ed0533f6b546bbe9135b327ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %