1-klor-2-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0647-10G C0647-25G
TCIAC0647-10GEA 475 NOK
TCIAC0647-10G TCIAC0647-25G
1-klor-2-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
1-klor-2-fluorbensen
Formel: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Smeltepunkt: –42,5 °C
Tetthet: 1,244 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 31°C
MDL nummer: MFCD00000533
CAS-nummer: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c1be57afe819e767f6d6fc3bd8d01126f7b60&vid=d46046dc0387050e27c48fe0cd9cf7730cb33606&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %