4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4-Difluorochlorobenzene
C1599-25G C1599-5G
TCIAC1599-25GEA 1800 NOK
TCIAC1599-25G TCIAC1599-5G
4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Formel: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 36°C
MDL nummer: MFCD00042572
CAS-nummer: 696-02-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %