5-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-3,5-difluorobenzene
C2514-25G C2514-5G
TCIAC2514-25GEA 1900 NOK
TCIAC2514-25G TCIAC2514-5G
5-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥97.0% (by GC)
5-Chloro-1,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Tetthet: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 29°C
MDL nummer: MFCD00041518
CAS-nummer: 1435-43-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c433bd057f874eda5e54289d1fbc1496417fd71&vid=40bc21b5fb89b98dc2945b47cc9d84da0a3c2a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %