4-klor-2-fluorbensaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C1597-25G
C1597-5G
TCIAC1597-25GEA
1950
NOK
TCIAC1597-25G
TCIAC1597-5G
4-klor-2-fluorbensaldehyd ≥98.0% (by GC)
4-klor-2-fluorbensaldehyd
Formel:
C₇H₄ClFO MW: 158,56 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00143282 CAS-nummer: 61072-56-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 61.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |