2-Klor-1-fluor-4-nitrobensen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
C1041-25G C1041-250G
TCIAC1041-25GEA 220 NOK
TCIAC1041-25G TCIAC1041-250G
2-Klor-1-fluor-4-nitrobensen ≥95.0% (by GC)
2-Klor-1-fluor-4-nitrobensen
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Kokepunkt: 105°C
Smeltepunkt: 41,5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007206
CAS-nummer: 350-30-1
EINECS: 206-499-3
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424ca5a246e2d05b8492df20d0e456d9579369e2&vid=b55d8d84263d0f79de7323887295e55803816c14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency