1-Klor-4-iodbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C1075-25G C1075-250G
TCIAC1075-25GEA 435 NOK
TCIAC1075-25G TCIAC1075-250G
1-Klor-4-iodbensen ≥99.0% (by GC)
1-Klor-4-iodbensen
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Kokepunkt: 227°C
Smeltepunkt: 57 °C
Tetthet: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001053
CAS-nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb6ea96ca0c38b31a6694987568988dd178abcdb&vid=dacd91d36703947daa3b2d7ae80316eb79569fed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency