2,3,4-Trichloroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0798-25G T0798-5G
TCIAT0798-25GEA 6200 NOK
TCIAT0798-25G TCIAT0798-5G
2,3,4-Trichloroaniline ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trichloroaniline
Formel: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Kokepunkt: 292°C
Smeltepunkt: 73 °C
Tetthet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00042819
CAS-nummer: 634-67-3
EINECS: 211-215-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0164939971fb5f725e71226a908cfdbd477fdc5&vid=6554dae5bf4d9d7f7c58cb3c02384d88b8aa8905&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency