2,4,6-Trichloroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0375-25G T0375-500G
TCIAT0375-25GEA 260 NOK
TCIAT0375-25G TCIAT0375-500G
2,4,6-Trichloroaniline ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trichloroaniline
Formel: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Kokepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 74 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007663
CAS-nummer: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69594513ac78a00a5718579dee9ad3f1b456efd&vid=16c9871970f71ac5ebb67039c7073f66a73df244&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency