2,3,4,5,6-Pentachloroaniline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Pentachloroaniline
P0917-1G
P0917-5G
TCIAP0917-1GEA
1025
NOK
TCIAP0917-1G
TCIAP0917-5G
2,3,4,5,6-Pentachloroaniline ≥97.0% (by GC)
2,3,4,5,6-Pentachloroaniline
Formel:
C₆H₂Cl₅N MW: 265,35 g/mol Kokepunkt: 321 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 206 °C |
MDL nummer:
MFCD00014769 CAS-nummer: 527-20-8 EINECS: 208-410-3 FN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 232.0 to 237.0 deg-C |